Fontos dokumentumok
01410590
Camphene
primary reference standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
primary reference standard
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
HWI
bp
159-160 °C (lit.)
mp
48-52 °C (lit.)
sűrűség
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
food and beverages
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]([H])(C1)C(C)(C)C2=C
InChI
1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CRPUJAZIXJMDBK-DTWKUNHWSA-N
Általános leírás
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
78.8 °F - DIN 51755 Part 1
Lobbanási pont (C)
26 °C - DIN 51755 Part 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis