Merck
N0411
Sigma-Aldrich
β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate reduced tetrasodium salt
vial of 1 mg
Szinonimák:
β-NADPH, 2′-NADPH, Coenzyme II reduced tetrasodium salt, Dihydronicotinamide adenine dinucleotide phosphate tetrasodium salt, NADPH Na4, TPNH2 Na4, Triphosphopyridine nucleotide reduced tetrasodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H26N7Na4O17P3
Molekulatömeg:
833.35
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
Forma
solid
Minőségi szint
kiszerelés
vial of 1 mg
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)CO[P](=O)([O-])O[P](=O)([O-])OC[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@H]4O)O)N5C=C(CC=C5)C(=O)N)[n]2c3ncnc(c3nc2)N
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
Biokémiai/fiziológiai hatások
β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate (NADP+) and β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate, reduced (NADPH) comprise a coenzyme redox pair (NADP+:NADPH) involved in a wide range of enzyme catalyzed oxidation reduction reactions. The NADP+/NADPH redox pair facilitates electron transfer in anabolic reactions such as lipid and cholesterol biosynthesis and fatty acyl chain elongation. The NADP+/NADPH redox pair is used in a variety of antioxidation mechanism where it protects agains reactive oxidation species accumulation. NADPH is generated in vivo by the pentose phosphate pathway (PPP).
Elkészítési megjegyzés
Chemically reduced
Egyéb megjegyzések
Packaged based on NADPH content as determined by UV-Vis.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ting Chen et al.
iScience, 23(9), 101533-101533 (2020-10-22)
Lanthanide-based, Förster resonance energy transfer (LRET) biosensors enabled sensitive, time-gated luminescence (TGL) imaging or multiwell plate analysis of protein-protein interactions (PPIs) in living cells. We prepared stable cell lines that expressed polypeptides composed of an alpha helical linker flanked by