Fontos dokumentumok
BCK-FC488-100
EdU Flow Cytometry Kit 488
sufficient for 100 assays
About This Item
Javasolt termékek
gyártó/kereskedő neve
(BCK- EdU488FC100)
fluoreszcencia
λex 496 nm; λem 516 nm
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.
Sejtalapú vizsgálatok sejtproliferációs (BrdU, MTT, WST1), sejtéletképességi és citotoxicitási kísérletekhez a rák, az idegtudomány és az őssejtkutatás területén történő alkalmazásokhoz.