Fontos dokumentumok
SAB4300711
Sigma-Aldrich
Anti-NMDANR2B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
NMDAR2B, NR2B
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
polyclonal
application:
WB
faj reaktivitás:
mouse, human, rat
technika/technikák:
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
citations:
2
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
180 kDa
faj reaktivitás
mouse, human, rat
koncentráció
1.0 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
izotípus
IgG
elérési szám
NP_036706.1
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
Egyediség
The antibody detects endogenous level of total NMDANR2B Subunit protein.
Immunogén
Peptide sequence around aa.1250-1254(N-L-Y-D-I) derived from Human NMDANR2B Subunit.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Supplied at 1.0mg/mL in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Raquel Romay-Tallon et al.
Frontiers in pharmacology, 9, 1149-1149 (2018-10-31)
Naïve depression patients show alterations in serotonin transporter (SERT) and serotonin 2A (5HT2A) receptor clustering in peripheral lymphocytes, and these alterations have been proposed as a biomarker of therapeutic efficacy in major depression. Repeated corticosterone (CORT) induces a consistent depression-like
Zhenghui Qin et al.
BMC neuroscience, 22(1), 78-78 (2021-12-17)
Sepsis is considered to be a high-risk factor for cognitive impairment in the brain. The purpose of our study is to explore whether sepsis causes cognitive impairment and try to evaluate the underlying mechanisms and intervention measures. Here, we used