Fontos dokumentumok
MXRJ500TLA
Millipore
500 L Power MIX sst carrier w/temp sensor, load cells, ASME
About This Item
UNSPSC kód:
41103801
eCl@ss:
32010600
material
304L stainless steel caster(s)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Minőségi szint
parameter
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
H
1564 mm
61.56 in. (1563,8 mm)
Szélesség
46.75 in. (1187,5 mm)
depth
54.75 in. (1390.7 mm)
súly
920 lb (417 kg)