Merck
MXRPCNA1K2K
Millipore
Power Cord, Power MIX 1000/2000 Control Box, NA, 125V, 20A
About This Item
UNSPSC kód:
41103801
eCl@ss:
32010600
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
125 V, 20 A
Minőségi szint
kompatibilitás
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
Jogi információk
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany