Merck
MIX0200L102
Millipore
Mobius® MIX200L carrier
About This Item
UNSPSC kód:
41103801
eCl@ss:
32010600
material
304L stainless steel latch(es)
high-density polyethylene stand
linear low-density polyethylene (LLDPE) tank(s)
polyurethane caster(s)
stainless steel caster(s)
Minőségi szint
parameter
4-40 °C temperature
H
124.5 cm (49 in.)
Szélesség
77.5 cm (30.5 in.)
Mélység
97.8 cm (38.5 in.)
súly
39 kg (86 lb)empty
Jogi információk
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kiegészítő