Merck
Összes fotó(5)
Fontos dokumentumok
SAB5702913
Sigma-Aldrich
Anti-Cytokeratin 5 (KRT5) Antibody, clone 3P3T9, Rabbit Monoclonal
Szinonimák:
CK5, DDD, DDD1, EBS2, K5, KRT5A
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.46
klón:
3P3T9, monoclonal
application:
IF
IHC
WB
faj reaktivitás:
human, rat, rat
technika/technikák:
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
material
colorless
klón
3P3T9, monoclonal
Forma
liquid
molekulatömeg
62 kDa
faj reaktivitás
human, rat, rat
koncentráció
0.18 mg/mL
technika/technikák
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
szín
colorless
izotípus
IgG
immunogén szekvencia
ISVVTSSVSSGYGSGSGYGGGLGGGLGGGLGGGLAGGSSGSYYSSSSGGVGLGGGLSVGGSGFSASSGRGLGVGFGSGGGSSSSVKFVSTTSSSRKSFKS
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... KRT5(3852)
Általános leírás
The protein encoded by this gene is a member of the keratin gene family. The type II cytokeratins consist of basic or neutral proteins which are arranged in pairs of heterotypic keratin chains coexpressed during differentiation of simple and stratified epithelial tissues. This type II cytokeratin is specifically expressed in the basal layer of the epidermis with family member KRT14. Mutations in these genes have been associated with a complex of diseases termed epidermolysis bullosa simplex. The type II cytokeratins are clustered in a region of chromosome 12q12-q13. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogén
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 491-590 of human Cytokeratin 5 (KRT5) (P13647).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Alkalmazás
WB, IHC, IF/ICC
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)