EP5825733002
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 7 x 50 mL conical tubes, pack of 2
About This Item
Javasolt termékek
material
conical bottom
Jellemzők
capacity 7 x 50 mL conical tubes
for use with aerosol-tight lid
kiszerelés
pack of 2
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5825733002 (Global)
parameter
3,180 × g max. RCF
technika/technikák
centrifugation: suitable
H
122 mm
Átmérő
31 mm
kompatibilitás
for use with 750 mL round bucket