Fontos dokumentumok
MXRJ200TA
Millipore
200 L Power MIX sst carrier w/ temp sensor, ASME
About This Item
UNSPSC kód:
41103801
eCl@ss:
32010600
material
304L stainless steel caster(s)
304L stainless steel stand
304L stainless steel tank(s)
stainless steel latch(es) (18-8)
Minőségi szint
parameter
4-60 °C temperature (non-condensing environment)
H
1342 mm
52.81 in. (1341,7 mm)
Szélesség
37 in. (939,8 mm)
Mélység
45 in. (1143 mm)
súly
720 lb (327 kg)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Learn more on mAb downstream processing, more specifically virus inactivation and the relevant associated products.
Tudjon meg többet a mAb downstream feldolgozásról, pontosabban a vírus inaktiválásról és a kapcsolódó termékekről.