Fontos dokumentumok
MXRCTRLB2K2
Millipore
Control box, Power MIX 1000/2000, 230V
About This Item
UNSPSC kód:
41103801
eCl@ss:
32010600
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
230 V, 50 Hz, 10 A
230 V
Minőségi szint
material
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
parameter
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
súly
22 lb (9.5 kg)
kompatibilitás
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
tárolási hőmérséklet
10-30°C
Specifikációk
CE, UL Compliant
Jogi információk
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany