Fontos dokumentumok
MXRPCSZ
Millipore
Power cord, Power MIX, Switzerland, 250V, 10A
About This Item
UNSPSC kód:
41103801
eCl@ss:
32010600
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
250 V, 10 A
Minőségi szint
kompatibilitás
for use with MOBIUS® Power MIX - all sizes
Jogi információk
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany