Fontos dokumentumok
MR-107
Sigma-Aldrich
EmbryoMax® KSOM Mouse Embryo Media
(1X), Liquid, with 1/2 Amino Acids w/o BSA
Szinonimák:
Embryonic stem cell media
About This Item
UNSPSC kód:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.71
Minőségi szint
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Specialty Media
EmbryoMax®
technika/technikák
cell culture | embryo: suitable
cell culture | stem cell: suitable
bemenet
sample type: mouse embryo(s)
Alkalmazás
EmbryoMax® KSOM mouse embryo media has been used:
  • for culturing denuded mouse oocytes
  • in the washing step to perform mouse embryo collection
  • for culturing mouse zygotes
Jogi információk
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Advanced KSOM mouse embryo media that can be used as a single medium for both harvest and culture of mouse embryos to facilitate creation of transgenic knockout mice.
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture
Egér embrió táptalajok és embrió validált reagensek transzgenikus egér embriók tenyésztéséhez