Fontos dokumentumok
MR-122
Sigma-Aldrich
EmbryoMax® FHM Mouse Embryo Media
(1X), Liquid, w/o Phenol Red and BSA
About This Item
UNSPSC kód:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.71
Minőségi szint
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Specialty Media
EmbryoMax®
technika/technikák
cell culture | embryo: suitable
cell culture | stem cell: suitable
bemenet
sample type: mouse embryo(s)
Jogi információk
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2