MABN390
Anti-Sigma IR Antibody, clone ICR-SIG1R-A
clone ICR-SIG1R-A, from rat
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
ICR-SIG1R-A, monoclonal
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mouse (immunogen homology)
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2c
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SIGMAR1(10280)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory to detect Sigma IR in human cancer cells including pancreatic carcinoma and sarcoma cell lines and xenografts.
Flow Cytometry Analysis: A representative lot was used by an an independent laboratory to detect Sigma IR in tumor cells.
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot was used by an an independent laboratory to detect Sigma IR in human cancer cells including pancreatic carcinoma and sarcoma cell lines and xenografts.
Neuroscience
Developmental Signaling
Minőség
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Sigma IR in 10 µg of colo-587 cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Colo-587 cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1