Fontos dokumentumok
SAB4301410
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-CD19 (pTyr531) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Szinonimák:
B-lymphocyte antigen CD19, B-lymphocyte surface antigen B4, CD19, CD19 molecule, MGC12802
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
polyclonal
application:
WB
faj reaktivitás:
rat, human, mouse
technika/technikák:
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
citations:
1
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
61 kDa
faj reaktivitás
rat, human, mouse
koncentráció
1.0 mg/mL
technika/technikák
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
izotípus
IgG
elérési szám
NP_001171569.1
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pTyr531)
Géninformáció
human ... CD19(930)
Egyediség
The antibody detects endogenous level of CD19 only when phosphorylated at tyrosine 531.
Immunogén
Peptide sequence around phosphorylation site of tyrosine 531 (D-S-Y(p)-E-N) derived from Human CD19.
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)