MABS1286
Anti-EPO-R Antibody, clone BCO-3H2
clone BCO-3H2, from rat
Szinonimák:
Erythropoietin receptor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
BCO-3H2, monoclonal
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... EPOR(2057)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected EPO-R in Immunoprecipitation applications (Maxwell, P., et. al. (2015). Br J Haematol. 168(3):429-42).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected EPO-R in Immunofluorescence applications (Maxwell, P., et. al. (2015). Br J Haematol. 168(3):429-42).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected EPO-R in Western Blotting applications (Maxwell, P., et. al. (2015). Br J Haematol. 168(3):429-42).
Signaling
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected EPO-R in 10 µg of UT-7 cell lysates.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2