ZRT1338
Anti-ST2/IL-33R Antibody, clone RMST-2 ZooMAb® Rat Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Szinonimák:
EC:3.2.2.6, Interleukin-1 receptor-like 1, Interleukin-33 receptor alpha chain 1, Lymphocyte antigen 84, Protein ST2, Protein T1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
recombinant monoclonal
leírás
clone RMST-2
recombinant, expressed in HEK 293 cells
termékcsalád
ZooMAb® learn more
Forma
lyophilized
molekulatömeg
calculated mol wt 64.8 kDa
observed mol wt ~70 kDa
tisztítva
using protein G
faj reaktivitás
mouse, human
kiszerelés
antibody small pack of 25
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2aκ
Protein ID elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
mouse ... Il1rl1(17082)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ST2/IL-33R in HEK293 cell lysate.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected ST2/IL-33R in L5178Y cells transfected with ST2/IL-33R expression vector.
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected ST2/IL-33R in one million L5178Y cells transfected with ST2/IL-33R expression vector.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)