MABF404
Anti-CD274 (PD-L1) Antibody (mouse), PE, clone 10F-9G2
clone 10F.9G2, 0.2 mg/mL, from rat
Szinonimák:
Programmed cell death 1 ligand 1, PD-L1, PDCD1 ligand 1, Programmed death ligand 1, B7 homolog 1, B7-H1, CD274
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
konjugátum
PE
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
10F.9G2, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
koncentráció
0.2 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: suitable
izotípus
IgG2bκ
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Cd274(60533)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Inflammation & Immunology
Minőség
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected CD274 (PD-L1) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg