Merck
Összes fotó(7)
Fontos dokumentumok
SAB5701115
Sigma-Aldrich
Anti-PD-L1/CD274 antibody produced in mouse
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.43
klón:
monoclonal
application:
IHC
WB
faj reaktivitás:
rat, mouse, monkey, human
technika/technikák:
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
citations:
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
monoclonal
Forma
liquid
faj reaktivitás
rat, mouse, monkey, human
koncentráció
1.51 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PD-L1(29126)
Általános leírás
This gene encodes an immune inhibitory receptor ligand that is expressed by hematopoietic and non-hematopoietic cells, such as T cells and B cells and various types of tumor cells. The encoded protein is a type I transmembrane protein that has immunoglobulin V-like and C-like domains. Interaction of this ligand with its receptor inhibits T-cell activation and cytokine production. During infection or inflammation of normal tissue, this interaction is important for preventing autoimmunity by maintaining homeostasis of the immune response. In tumor microenvironments, this interaction provides an immune escape for tumor cells through cytotoxic T-cell inactivation. Expression of this gene in tumor cells is considered to be prognostic in many types of human malignancies, including colon cancer and renal cell carcinoma. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Immunogén
Recombinant protein of human PD‐L1 extracellular domain.
Fizikai forma
Tris Buffer, pH7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium azide.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)