MABF406
Anti-CD279 (PD-1) Antibody (mouse), PE, clone J43.1
clone J43.1, 0.2 mg/mL, from hamster(Armenian)
Szinonimák:
Programmed cell death protein 1, Protein PD-1, mPD-1, CD279
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
hamster (Armenian)
Minőségi szint
konjugátum
PE
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
J43.1, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
koncentráció
0.2 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Pdcd1(18566)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Inflammation & Immunology
Minőség
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected CD279 (PD-1) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg