MABC1131
Anti-PD-L1 B7-H1 Antibody, clone 10B5
clone 10B5, from hamster(Armenian)
Szinonimák:
Programmed cell death 1 ligand 1, PDCD1 ligand 1, Programmed death ligand 1, B7 homolog 1, B7-H1, CD274
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
hamster (Armenian)
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
10B5, monoclonal
faj reaktivitás
mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
mouse ... Cd274(60533)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected PD-L1 B7-H1 in Flow Cytometry applications (Hirano, F., et. al. (2005). Cancer Res. 65(3):1089-96; Dong, H., et. al. (2004). Immunity. 20(3):327-36).
Apoptosis & Cancer
Minőség
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:25 dilution of this antibody detected PD-L1 B7-H1 in mouse heart tissue sections.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2