MABF18
Anti-Interleukin-1 beta (IL-1B) Antibody, clone 4A7
clone AB34_41.4H12.4A7, from mouse
Szinonimák:
interleukin 1, beta, catabolin, pro-interleukin-1-beta, IL-1 beta, IL1-BETA, preinterleukin 1 beta, interleukin-1 beta, Catabolin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
AB34_41.4H12.4A7, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IL1B(3553)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Minőség
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected 10 µg of human Interleukin-1 beta recombinant protein.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Human Interleukin-1 beta recombinant protein
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1