AB1832P
Anti-Interleukin-1β Antibody
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
IL-1beta
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
rat ... Il1B(24494)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
0.2-0.4 ng/well when rat IL-1(is used to coat the plate.
Western blot: 0.1-0.2 μg/mL, this dilution should offer detection limit of 1.5-3.0 ng/lane, under reducing or non-reducing conditions.
Neutralization: to yield ½ maximal inhibition (ND50) of the biological activity of rat IL-1beta (0.2 ng/mL), a concentration of 0.09-0.14 μg/mL of antibody is required.
Final working dilutions must be determined by end user.
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3