Fontos dokumentumok
T0813
Anti-Tumor Necrosis Factor-α antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-TNF-α
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
lyophilized powder
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TNF(7124)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?