Fontos dokumentumok
I3392
Anti-Interleukin-1α antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-IL-1α
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
lyophilized powder
faj reaktivitás
mouse
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... Il1a(16175)
Related Categories
Általános leírás
Anti-interleukin-1α specifically reacts with mouse IL-1α. It does not react with human IL-1α and IL-1β or mouse IL-1β.
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1