MABF41
Anti-Interleukin-6 (IL-6) Antibody, clone 1G3
clone AB42_51.38C8.1G3, from mouse
Szinonimák:
interleukin 6 (interferon, beta 2), IFN-beta-2, B-cell stimulatory factor 2, interleukin-6, Interferon beta-2, B cell stimulatory factor-2, Hybridoma growth factor, B-cell differentiation factor, CTL differentiation factor, interleukin BSF-2
About This Item
Javasolt termékek
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Minőség
Western Blot Analysis: 0.5 g/mL of this antibody detected 10 g of human IL-6 recombinant protein.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Human IL-6 recombinant protein
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1