MAB5308
Anti-BACE Antibody, CT, clone 61-3E7
clone 61-3E7, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
ASP2, BACE1, Beta Secretase, beta-Site APP Cleaving Enzyme
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
61-3E7, monoclonal
faj reaktivitás
primate, mouse, human, rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BACE1(23621)
Általános leírás
BACE is an N-glycosylated integral membrane aspartyl protease with Mr=70 kDa. Mature BACE is produced from the immature form through a series of post-translational proteolytic cleavages and glycosylation. Sequence analysis has revealed that the immature form of BACE contains an N-terminal signal sequence (residues 1-21) followed by a large catalytic domain, a single transmembrane domain (residues 461-477), and a short cytoplasmic domain (residues 478-501). The signal sequence (1-21) is cleaved from the immature form by a signal peptidase located in the endoplasmic reticulum (ER), yielding the proBACE protein (Mr=75 kDa) which starts at residue 22. The proBACE protein is modified by cleavage of 24 N-terminal residues (aa 22-45), producing the mature BACE protein.
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Immunohistochemistry on paraformaldehyde fixed tissues from human, rat, mouse and monkey.
Immunocytochemistry on cells expressing BACE. Acetone or methanol fixation preferred; 4% PFA 5′, RT followed by 0.1% triton X-100 1 hour, can also be used. 1:200-1:500 is recommended, optimization is necessary.
Immunoprecipitation:
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Brain
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2