B0806
Anti-BACE 1, C-Terminus (485-501) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-β-Site APP Cleaving Enzyme
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 70 kDa
faj reaktivitás
human
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technika/technikák
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using a whole cell extract from the human kidney HEK293 cell line stably transfected with human BACE-1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... BACE1(23621)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg