MAB4304
Anti-Stage-Specific Embryonic Antigen-4 Antibody, clone MC-813-70
clone MC-813-70, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
SSEA-4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
MC-813-70, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
bemenet
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
izotípus
IgG3
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunofluorescence: A previous lot of this antibody was used in IF.
ELISA: A previous lot of this antibody was used in ELISA.
Flow Cytometry: A starting range of 10-20 µg/mL is suggested.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Pluripotent human embryonic stem (ES) cells
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2