FCMAB116P
Milli-Mark Anti-SSEA-4-PE Antibody, clone MC-813-70
clone MC-813-70, Milli-Mark®, from mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
PE
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
MC-813-70, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Milli-Mark®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
izotípus
IgG3κ
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FUT4(2526)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
No immunoreactivity is evident with undifferentiated murine EC, ES and EG cells. Expression of SSEA-4 is down regulated following differentiation of human EC cells. In ctontrast, the differentiation of murine EC and ES cells may be accompanied by an increase in SSEA-4 expression.
Immunogén
Alkalmazás
Pluripotent human ES cells exhibit strong immunoreactivity to this antibody.
Immunocytochemical staining of fixed H9 human ES cells incubated for 2 hours at 2-8oC with 1:50 dilution of anti-SSEA-4, clone MC-813-70, PE conjugated (Cat. No. FCMAB116P) monoclonal antibody.
Pluripotent human ES cells exhibit strong immunoreactivity to this antibody.
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Pluripotent human embryonic stem (ES) cells
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2