MAB4381
Anti-TRA-1-81 Antibody, clone TRA-1-81
clone TRA-1-81, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Clone TRA-1-81 Antibody, TRA-1-81 Detection Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
TRA-1-81, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
bemenet
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
izotípus
IgM
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Western Blot: A previous lot of this antibody was used in WB.
Immunoprecipitation: A previous lot of this antibody was used in IP.
Immunohistochemistry: A previous lot of this antibody was used in IH.
Flow Cytometry: A starting range of 10-20 µg/mL is suggested.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Human embryonic stem cells
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Cikkek
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
The Simplicon™ RNA Reprogramming Technology is a next generation reprogramming system that uses a single synthetic, polycistronic self-replicating RNA strand engineered to mimic cellular RNA to generate human iPS cells.