MAB4303-I
Anti-Stage-Specific Embryonic Antigen-3 Antibody, clone MC-631
clone MC-631, from rat
Szinonimák:
Stage-Specific Embryonic Antigen-3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
MC-631, monoclonal
faj reaktivitás
human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mouse
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgMκ
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected SSEA-3 immunoreactivity among T
cell-derived iPSCs (TiPSCs) by fluorescent immunocytochemistry (Kishino, Y., et al. (2014). PLoS One. 9(5):e97397).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected the presence of SSEA-3-positive cancer stem cells (CSCs) among cultured HCT116 colorectal cancer (CRC) cells by fluorescent immunocytochemistry (Suzuki, Y., et al. (2013). Int. J. Oncol. 42(1):161-167).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected SSEA-3 immunoreactivity among induced pluripotent stem (iPS) cells from human molars-derived mesenchymal stromal cells (MSCs) by fluorescent immunocytochemistry (Oda, Y., et al. (2010). J. Biol. Chem. 285(38):29270-29278).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected the presence of SSEA-3-positive cancer stem cells (CSCs) in five cultured colorectal cancer (CRC) cell lines, HCT116, Caco-2, DLD-1, HT-29, and SW480 (Suzuki, Y., et al. (2013). Int. J. Oncol. 42(1):161-167).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected a mall number of SSEA-3-positive stromal cells in normal colorectal epithelia and SSEA-3-positive cancers in colorectal adenocarcinomas by fluorescent immunohistochemistry using frozen tissue sections (Suzuki, Y., et al. (2013). Int. J. Oncol. 42(1):161-167).
Stem Cell Research
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Minőség
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody detected Stage-Specific Embryonic Antigen-3 in H9 cells.
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2