MAB4301
Anti-Stage-Specific Embryonic Antigen-1 Antibody, clone MC-480
clone MC-480, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
SSEA-1, CD15, Lewis X, 3-FAL
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
MC-480, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human, rat
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
bemenet
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
izotípus
IgM
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FUT4(2526)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
A previous lot of this antibody was tested on IH.
Immunoprecipitation:
A previous lot of this antibody was tested on IP.
Immunofluorescence:
A previous lot of this antibody was tested on IF. 4% PFA fixed, 5-10 minutes room temperature. No detergent is required as epitope is external.
Flow Cytometry:
A starting range of 10-20 µg/mL is suggested.
Positive mouse EC lines include:
F9, PCC4, ND-1, SCC1, NG2, LT/SV, MH-15, FA-25.
Lines : PYS-2, OTT6050f, B3T3SV. C57SV, K129SV. KCA, QAIB, BW5147 were negative.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Neural Stem Cells
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
P19 mouse embryonic carcinoma cells
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg