AB5603
Anti-SOX2 Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Szinonimák:
Transcription factor SOX-2, Sex determining region Y-box 2, SRY-related HMG-box gene 2, Transcription factor SOX2
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-Sox2 Antibody, Chemicon®, from rabbit
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
100
300
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human, mouse
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SOX2(6657)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected nuclear Sox2 immunoreactivity in 4% paraformaldehyde-fixed, 0.1% Triton X-100-permeabilized human embryonic stem cells (hESCs) by fluorescent immunocytochemistry (Kingham, E., et al. (2013). Small. 9(12):2140-2151).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Sox2 immunoreactivity by fluorescent immunocytochemistry staining of 4% paraformaldehyde-fixed iPSCs generated from human kidney tubular renal epithelial cells (Montserrat, N., et al. (2012). J. Biol. Chem. 287(29):24131-24138).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Sox2 immunoreactivity by fluorescent immunocytochemistry staining of 4% paraformaldehyde-fixed, 0.5% Triton X-100-permeabilized iPSCs generated from the skin cells of patients with Parkinson′s disease (Sánchez-Danés, A., et al. (2012). EMBO Mol. Med. 4(5):380-395).
Immunocytochemistry Analysis: Representative lots detected Sox2 immunoreactivity by fluorescent immunocytochemistry staining of 4% paraformaldehyde-fixed, 0.2% Triton X-100-permeabilized iPSCs generated from mouse ear cells and MEF (Burns, J.C., et al. (2012). PLoS One. 7(10):e48704; Hadadeh, O., et al. (2012). PLoS One. 7(11):e49065).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Sox2 in mouse embryonic stem cell (mESC) nuclear extracts (Banaszynski, L.A., et al. (2013). Cell. 155(1):107-120).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Sox2-positive cells in 4% paraformaldehyde-fixed, 0.3% Triton X-100-permeabilized mouse brain vibratome sections by fluorescent immunohistochemistry (Matsuda, S., et al. (2012). J. Neurosci. 32(36):12543-12557).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Sox2 immunoreactivity in 4% paraformaldehyde-fixed whole mount mouse embryo sections (van Rooijen, C., et al. Development. 139(14):2576-2583).
Minőség
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected SOX2 in 10 µg of mouse embryonic stem cell lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
Immunoblot: Mouse or human embryonic stem cell lysate, mouse embryonic germ cell lysate
Immunocytochemistry: Human embryonic stem cells (H9 line)
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
Humán iPSC neurális differenciálódási közegek és protokollok, amelyeket neurális őssejtek, neuronok és gliasejt-típusok létrehozására használnak.
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
Protocols
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.