MAB2252
Anti-Integrin β1 Antibody, clone N29
clone N29, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
CD29, MAB2252Z
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
N29, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgGκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGB1(3688)
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunoprecipitation: A representative lot of this antibody clone was used in immunoprecipitation.
Immunohistochemistry: A representative lot of this antibody clone was used in immunohistochemistry on frozen sections.
Flow Cytometry: A representative lot of this antibody clone was used in flow cytometry.
Functional Activity Assay: A representative lot of this antibody clone was used to stimulate adhesion of cells to extracellular matrix proteins (Wilkins, J.A. et al., 1996).
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Minőség
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Tonsil, human skin, human kidney tissue
U251 cell lysate
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2