MAB2247
Anti-Integrin β1 Antibody, clone 12G10
clone 12G10, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Integrin beta-1, CD29, Glycoprotein Iia, GPIIA, Integrin VLA-4 subunit beta, Very late activation protein, beta polypeptide
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
12G10, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
cell culture | mammalian: suitable
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGB1(3688)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
ELISA : 10 μg/mL
Western Blot: known to react with human beta 1 integrin subunit under non-reduced conditions only {Mould, 1995}.
Stimulatory to alpha5beta1 interaction with fibronectin {Mould, 1995}.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Tonsil, human skin tissue
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2