MAB1957
Anti-Integrin β3 Antibody, clone 25E11
clone 25E11, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
CD61
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
25E11, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgM
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGB3(3690)
Egyediség
(original paper claimed IgG2ak)
Immunogen
Alkalmazás
Immunocytochemistry (acetone fixation required)
Flow cytometry
Inhibits platelet aggregation, 10 μg/mL
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2