MAB2079Z
Anti-Integrin β1 Antibody, activated, clone HUTS-4, Azide Free
clone HUTS-4, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Ligand-inducedBindingSite, LIBS, CLIBS, MAB2079
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
HUTS-4, monoclonal
faj reaktivitás
rat, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2b
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGB1(3688)
rat ... Itgb1(24511)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunohistochemistry: fresh frozen, or light fixation, with 4% PFA permeabilized with 0.1% triton X-100 in the presence of Mn++ as the epitope of HUTS-4 is dependent upon Mn++ ion. Note antibody only stains activated beta1 integrins. Activated beta-1 integrins are typically found in wound regions for instance (see http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=eurekah.figgrp.12951) . Use MAB1981 or CBL1333 for general beta1 integrin staining and detection.
Western Blotting: non-reducing conditions only (see: http://www.jbc.org/cgi/content/full/271/19/11067).
FACS analysis: 2.5 μg antibody / 5 x 105 cells.
Cell Structure
Integrins
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Human lung, liver, and skeletal muscle tissues
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2