MAB2000
Anti-Integrin β1 Antibody, clone HB1.1
clone HB1.1, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
CD29
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
HB1.1, monoclonal
faj reaktivitás
human, pig
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
alkalmasság
not suitable for activity/function inhibition
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGB1(3688)
Egyediség
Alkalmazás
Flow cytometry: 10 μg/mL
Western blot
Immunohistochemistry in frozen tissue samples: 5 μg/mL
Induction of cell aggregation: 10 μg/mL. MAB2000 is a potent stimulator of cell aggregation tested in U937, Jurkat and human peripheral blood lymphocytes.
MAB2000 does not affect VLA integrin-mediated cell adhesion to matrix proteins.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2