MAB1997
Anti-Integrin β1 Antibody, clone MB1.2
clone MB1.2, Chemicon®, from rat
Szinonimák:
CD29 antigen, Fibronectin receptor subunit beta, Integrin VLA-4 subunit beta, fibronectin receptor beta subunit, integrin VLA-4 beta subunit, integrin beta 1, integrin beta 1 (fibronectin receptor, beta polypeptide, antigen CD29 includes MDF2, MSK12)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
MB1.2, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rat
kiszerelés
antibody small pack of 25 μg
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGB1(3688)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
A previous lot of this anitbody was used to immunoprecipitate VLA (β1) integrins from lysate of 106 cell equivalent: 2 μg.
Flow cytometry:
A 10 μg/mL concentration of a previous lot was used in FC.
Immunohistochemistry in frozen tissue sections:
20 μg/mL from a previous lot was used. As a result of the wide tissue distribution of VLA (β1), binding of MAB1997 to diverse cell types is commonly observed.
Does not block VLA integrin mediated cell adhesion to matrix proteins. Activation of VLA (β1) integrin signaling properties by MAB1997 has not been characterized.
Western blot:
10 µg/mL. Effective for samples that have been SDS-denatured and heated. Not effective for reduced samples.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Minőség
Western Blot Analysis:
1:1000 dilution of this lot detected integrin β1 on 10 μg of C2C12 lysate.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Human OVCAR5 cell line whole cell lysate
C2C12 lysate.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2