AB1952P
Anti-Integrin β1 Antibody, cytosolic
Chemicon®, from rabbit
Szinonimák:
CD29
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
human, rat, pig, mouse
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGB1(3688)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
U251 cell line Skin (Basement Membrane)
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2