MABT409
Anti-Integrin Beta1, clone AIIB2 (Azide Free) Antibody
clone AIIB2, 1 mg/mL, from rat
Szinonimák:
Integrin beta-1, Fibronectin receptor subunit beta, Glycoprotein Iia, GPIIA, VLA-4 subunit beta, CD29
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
AIIB2, monoclonal
faj reaktivitás
rhesus macaque, horse, human, pig, canine, bovine, sheep
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
activity assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGB1(3688)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Integrin Beta1, clone AIIB2 (Azide Free) in floating villi tissue (Damsky, C. H., et al. (1992). Journal of Clinical Investigation. 89:210-222).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Integrin Beta1, clone AIIB2 (Azide Free) in CTB aggregates that have invaded matrigel in vitro (Damsky, C. H., et al. (1994). Development. 120:3657-3666).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Integrin Beta1, clone AIIB2 (Azide Free) in AGS cells (Hutton, M., et. al. (2010). Infection and Immunity. 78(11):4523-4531).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Integrin Beta1, clone AIIB2 (Azide Free) in NP-40 cell lysate (Werb, Z., et al. (1989). JCB. 109:877-889).
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Minőség
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Integrin Beta1, clone AIIB2 (Azide Free) in 10 µg of HUVEC cell lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2