MAB2247-I
Anti-Integrin β1 Antibody, clone 12G10
clone 12G10, from mouse
Szinonimák:
Integrin beta-1, CD29, Glycoprotein Iia, GPIIA, Integrin VLA-4 subunit beta, Very late activation protein, beta polypeptide
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
12G10, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGB1(3688)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Cell Structure
ECM Proteins
Immunofluorescence Analysis: A representative lot was used in an independent laboratory in mouse lung tissue. (Chen P., et al. (2009). PLoS ONE. 4(8):e6565.)
Minőség
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected Integrin β1 in HeLa cells.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
HeLa cells
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2