MAB2079-AF647
Anti-Integrin β1, activated, clone HUTS-4, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
clone HUTS-4, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Szinonimák:
Integrin beta-1, Fibronectin receptor subunit beta, Glycoprotein IIa, GPIIA, VLA-4 subunit beta, CD29, Integrin β1, activated
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
ALEXA FLUOR™ 647
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
HUTS-4, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
rat (based on 100% sequence homology)
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
izotípus
IgG2a
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGB1(3688)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
The unconjugated antibody (Cat. No. MAB2079Z) is shown to be suitable also for Western blotting, ELISA, functional assay, and immunohistochemistry.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Minőség
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Integrin β1 in NIH/3T3 cells.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2