MABT821
Anti-Integrin beta1 (CD29) Antibody, clone mAb13
clone mAb13, from rat
Szinonimák:
Fibronectin receptor subunit beta, Glycoprotein IIa, GPIIA, VLA-4 subunit beta, CD29
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
mAb13, monoclonal
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
izotípus
IgG2aκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGB1(3688)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Integrin beta1 (CD29) in Immunocytochemistry applications (Akiyama, S.K., et. al. (1989). J Cell Biol. 109(2):863-75; Humphries, J.D., et. al. (2005). J Biol Chem. 280(11):10234-43).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Integrin beta1 (CD29) in Immunoprecipitation applications (Akiyama, S.K., et. al. (1989). J Cell Biol. 109(2):863-75).
Inhibition Analysis: A representative lot blocked HT-1080 cells adhesion to fibronectin coated plates (Courtesy of Dr. Kenneth M. Yamada, M.D., Ph.D., NIDCR, National Institutes of Health, Bethesda, MD USA).
Cell Structure
Minőség
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Integrin beta1 (CD29) in A431 cells.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash