MAB1959
Anti-Integrin β1 Antibody, clone P5D2
clone P5D2, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
CD29, MAB1959Z
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
P5D2, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ITGB1(3688)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunohistochemistry: A representative lot of this antibody clone was used in immunohistochemistry (acetone fixation, no paraffin embedding).
ELISA: A representative lot of this antibody was used in ELISA.
Immunocytochemistry: A representative lot of this antibody clone was used in immunocytochemistry (paraformaldehyde fixation at less than 4%).
Functional Activity Assay: A representative lot of this antibody clone was used in cell attachment assay of SV-HFO cells with a characteristic spread morphology. In the presence of function-blocking mAbs to β1 integrin (P5D2), the cells attached but no longer spread, and displayed a rounded morphology with many cytoplasmic projections (Iba, K. et al., 2000).
Cell Structure
Integrins
Minőség
4 µg of the antibody was used to detect Integrin β1 in 1x10^6 A431 cells.
4 µg of the antibody was used to detect Integrin β1 in 1x10^6 HeLa cells.
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Human tonsil, human skin tissue
A431 & HeLa Cells
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2