Merck
MAB2154
Sigma-Aldrich
Anti-P-Selectin Antibody, clone P8G6
clone P8G6, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
CD62P, Granule Membrane Protein-140, GMP-140, Platelet Activation Dependent Granule-external Membrane Protein, PADGEM
Méret kiválasztása
100 μG
194 000,00 Ft
194 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. március 05.részletek
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 μG
194 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
194 000,00 Ft
Szállítás becsült dátuma2025. március 05.részletek
Megrendelés igénylése nagy tételben
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
P8G6, monoclonal
faj reaktivitás
human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SELP(6403)
Egyediség
Human P Selectin
Immunogén
IL-1beta activated HUVEC (human)
Alkalmazás
Detect P-Selectin using this Anti-P-Selectin Antibody, clone P8G6 validated for use in ELISA, IP, IC, IH.
Immunohistochemistry: for use on acetone or paraformaldehyde fixed tissue
Immunocytochemistry
Immunoprecipitation
ELISA
Inhibits P Selectin dependent interactions
Inhibits platelet binding to monocytes
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Adhesion (CAMs)
Fizikai forma
Format: Purified
Purified in 0.02M PBS, 0.25M NaCl, pH 7.6 with 0.1% NaN3. Liquid
Tárolás és stabilitás
Maintain at 2-8°C in undiluted aliquots for up to 6 months.
Egyéb megjegyzések
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Jogi információk
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Dokumentumtár megtekintése
Tarek Khreiss et al.
Circulation, 110(17), 2713-2720 (2004-10-20)
Plasma C-reactive protein (CRP) level is a powerful predictor of cardiovascular events. However, it is not known whether CRP could affect neutrophil-platelet adhesion and neutrophil aggregation, key events in acute coronary syndromes. Emerging in vitro evidence suggests that some bioactivities
Michael G Sugiyama et al.
Journal of virology, 90(4), 1812-1823 (2015-12-08)
Lung injury after influenza infection is characterized by increased permeability of the lung microvasculature, culminating in acute respiratory failure. Platelets interact with activated endothelial cells and have been implicated in the pathogenesis of some forms of acute lung injury. Autopsy