Fontos dokumentumok
SAB4701010
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD62P antibody produced in mouse
clone HI62P
Szinonimák:
GMP140, GRMP, P-selectin, PADGEM, SELP
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
konjugátum:
unconjugated
application:
FACS
klón:
HI62P, monoclonal
technika/technikák:
flow cytometry: 2 μg/mL
citations:
1
biológiai forrás
mouse
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
HI62P, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: 2 μg/mL
elérési szám
BC068533
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SELP(6403)
Általános leírás
The antibody HI62P recognizes CD62P (P-selectin), a 140 kD single chain type I transmembrane glycoprotein present in secretory alpha-granules in platelets, in Weibel-Palade bodies in endothelial cells and in megakaryocytes; it is relocated to the plasma membrane upon activation.
Immunogén
Human platelets
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)