Fontos dokumentumok
SAB4700702
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD62P-FITC antibody produced in mouse
clone AK4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-P-selectin
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.44
konjugátum:
FITC conjugate
application:
FACS
FUNC
ICC
IP
klón:
AK4, monoclonal
faj reaktivitás:
nonhuman primates, human
citations:
1
technika/technikák:
FUNC: suitable
flow cytometry: suitable
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
FITC conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
AK4, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
nonhuman primates, human
technika/technikák
FUNC: suitable
flow cytometry: suitable
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotípus
IgG1
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... SELP(6403)
Related Categories
Általános leírás
The antibody HI62P recognizes CD62P (P-selectin), a 140 kD single chain type I transmembrane glycoprotein present in secretory alpha-granules in platelets, in Weibel-Palade bodies in endothelial cells and in megakaryocytes; it is relocated to the plasma membrane upon activation.
Immunogén
Human platelets
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)